L-Lysine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14752-100G OR14752-1KG OR14752-500G
APOSOR14752-100GEA 26.3 EUR
APOSOR14752-100G APOSOR14752-1KG APOSOR14752-500G
L-Lysine
L-Lysine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
Smeltpunt: 215 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064433
CAS nummer: 56-87-1
EINECS: 200-294-2