2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14756-1G OR14756-250MG
APOSOR14756-1GEA 129 EUR
APOSOR14756-1G APOSOR14756-250MG
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367779
CAS nummer: 607373-82-0