(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14759-25G OR14759-5G OR14759-10G
APOSOR14759-25GEA 49.7 EUR
APOSOR14759-25G APOSOR14759-5G APOSOR14759-10G
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₃·HCl
Kookpunt: 282,3 °C
Smeltpunt: 166…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00080855
CAS nummer: 40216-83-9