5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14772-1G OR14772-25G OR14772-5G
APOSOR14772-1GEA 22 EUR
APOSOR14772-1G APOSOR14772-25G APOSOR14772-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₈H₇NO₄
Smeltpunt: 80…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00456498
CAS nummer: 20357-24-8