N-Boc-L-alanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14778-100G OR14778-250G
APOSOR14778-100GEA 22 EUR
APOSOR14778-100G APOSOR14778-250G
N-Boc-L-alanine
N-Boc-L-alanine
Formule: C₈H₁₅NO₄
Smeltpunt: 79…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037225
CAS nummer: 15761-38-3
EINECS: 239-847-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable