tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR14827-10G OR14827-1G OR14827-5G
APOSOR14827-10GEA 900 EUR
APOSOR14827-10G APOSOR14827-1G APOSOR14827-5G
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(3-pyridinyl)-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₄S
Smeltpunt: 157…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09865023
CAS nummer: 1017782-68-1