2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1483-1G OR1483-25G OR1483-5G
APOSOR1483-1GEA 137 EUR
APOSOR1483-1G APOSOR1483-25G APOSOR1483-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formule: C₁₀H₇NO₆
Smeltpunt: 215…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216502
CAS nummer: 205680-83-7
UN: 3261
ADR: 8,III