3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14841-1G OR14841-5G OR14841-25G
APOSOR14841-1GEA 22 EUR
APOSOR14841-1G APOSOR14841-5G APOSOR14841-25G
3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formule: C4H5N3O2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463977
CAS nummer: 34334-96-8