1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR14874-1G
OR14874-5G
APOSOR14874-1GEA
0
EUR
APOSOR14874-1G
APOSOR14874-5G
1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
1-Methylindoline-5-carboxylic acid
Formule:
C₁₀H₁₁NO₂ Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD09879911 CAS nummer: 380922-37-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |