2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14876-1G OR14876-5G
APOSOR14876-1GEA 33.7 EUR
APOSOR14876-1G APOSOR14876-5G
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₄H₂ClNO₂S
Smeltpunt: 165…167 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02187331
CAS nummer: 101012-12-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III