2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR14882-1G OR14882-250MG OR14882-5G
APOSOR14882-1GEA 203 EUR
APOSOR14882-1G APOSOR14882-250MG APOSOR14882-5G
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester 90%
2-Methylfuran-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09879905
CAS nummer: 864776-02-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III