4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14890-1G OR14890-250MG
APOSOR14890-1GEA 351 EUR
APOSOR14890-1G APOSOR14890-250MG
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Smeltpunt: 72…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 906353-01-3