2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14891-1G OR14891-250MG OR14891-5G
APOSOR14891-1GEA 24.9 EUR
APOSOR14891-1G APOSOR14891-250MG APOSOR14891-5G
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₄H₂ClNOS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01568717
CAS nummer: 95453-58-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III