4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14896-1G OR14896-5G
APOSOR14896-1GEA 43.8 EUR
APOSOR14896-1G APOSOR14896-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₁N₃
Smeltpunt: 57…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09817559
CAS nummer: 56935-79-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III