D(-)-allo-Isoleucine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-D-Allo-Ile-OH, (2R,3S)-(-)-allo-Isoleucine, H-D-allo-Ile-OH
OR14897-5G OR14897-1G
APOSOR14897-5GEA 52.6 EUR
APOSOR14897-5G APOSOR14897-1G
D(-)-allo-Isoleucine 97%
D(-)-allo-Isoleucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Smeltpunt: 285 °C
Dichtheid: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066445
CAS nummer: 1509-35-9