5-Aminolevulinic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1490-1G OR1490-5G OR1490-25G
APOSOR1490-1GEA 22 EUR
APOSOR1490-1G APOSOR1490-5G APOSOR1490-25G
5-Aminolevulinic acid hydrochloride 97%
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00012869
CAS nummer: 5451-09-2
EINECS: 226-679-5