4-Methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Lepidine
OR14907-100G OR14907-25G
APOSOR14907-100GEA 261 EUR
APOSOR14907-100G APOSOR14907-25G
4-Methylquinoline
4-Methylquinoline
Formule: C₁₀H₉N
Kookpunt: 261…263 °C
Smeltpunt: 44478 °C
Dichtheid: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006784
CAS nummer: 491-35-0
EINECS: 207-734-2