Methyl-6-quinolyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14908-100G OR14908-25G OR14908-5G
APOSOR14908-100GEA 248 EUR
APOSOR14908-100G APOSOR14908-25G APOSOR14908-5G
Methyl-6-quinolyl ether 97%
Methyl-6-quinolyl ether
Formule: C₁₀H₉NO
Kookpunt: 140…146 °C/15mmHg
Smeltpunt: 17…20 °C
Dichtheid: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006800
CAS nummer: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2