2,6-Dichloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR1491-100G OR1491-500G
APOSOR1491-100GEA 22 EUR
APOSOR1491-100G APOSOR1491-500G
2,6-Dichloropyridine 98%
2,6-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Kookpunt: 211 °C
Smeltpunt: 84…89 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006244
CAS nummer: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III