N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Fmoc-D-alanine, Fmoc-D-Ala-OH
OR1492-100G OR1492-10G OR1492-25G
APOSOR1492-100GEA 68.7 EUR
APOSOR1492-100G APOSOR1492-10G APOSOR1492-25G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate
Formule: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311.34 g/mol
Smeltpunt: 151…157 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00062960
CAS nummer: 79990-15-1