3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14923-1G OR14923-250MG
APOSOR14923-1GEA 76 EUR
APOSOR14923-1G APOSOR14923-250MG
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride 95+%
3-Bromo-5-(chloromethyl)pyridine hydrochloride
Formule: C₆H₆BrCl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260933
CAS nummer: 39741-46-3
UN: 1759
ADR: 8,III