2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1493-1G OR1493-100MG
APOSOR1493-1GEA 24.9 EUR
APOSOR1493-1G APOSOR1493-100MG
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
2-Amino-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117876
CAS nummer: 87376-25-8