3-Amino-6-methoxypyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR14965-1G OR14965-250MG
APOSOR14965-1GEA 68.7 EUR
APOSOR14965-1G APOSOR14965-250MG
3-Amino-6-methoxypyridazine
3-Amino-6-methoxypyridazine
Formule: C₅H₇N₃O
Smeltpunt: 103…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646127
CAS nummer: 7252-84-8
EINECS: 230-670-1