1-Butanesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14981-100G OR14981-25G
APOSOR14981-100GEA 83.3 EUR
APOSOR14981-100G APOSOR14981-25G
1-Butanesulphonyl chloride 98%
1-Butanesulphonyl chloride
Formule: C₄H₉ClO₂S
Kookpunt: 80…81 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007464
CAS nummer: 2386-60-9
UN: 3265
ADR: 8,II