Ethylbenzeen
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Phenylethane
OR14988-100G OR14988-25G
APOSOR14988-100GEA 110 EUR
APOSOR14988-100G APOSOR14988-25G
Ethylbenzeen
Ethylbenzeen
Formule: C₈H₁₀
MW: 106.17 g/mol
Kookpunt: 136.2
Smeltpunt: -95
Vlampunt: 15
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011647
CAS nummer: 100-41-4
UN: 1175
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03801