Oxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR14992-10G OR14992-1G OR14992-5G
APOSOR14992-10GEA 203 EUR
APOSOR14992-10G APOSOR14992-1G APOSOR14992-5G
Oxazole 95%
Oxazole
Formule: C₃H₃NO
Kookpunt: 69…70 °C
Smeltpunt: –87 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 19 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009751
CAS nummer: 288-42-6
EINECS: 206-020-8
UN: 1993
ADR: 3,II