(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR150-1G
OR150-5G
APOSOR150-1GEA
730
EUR
APOSOR150-1G
APOSOR150-5G
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol 97%
(R)-(-)-1-Phenyl-2-propanol
Formule:
C₉H₁₂O Kookpunt: 219…221 °C Dichtheid: 0,973 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >85 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
1572-95-8 |