4-Bromo-m-anisidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-3-methoxyaniline, 5-Amino-2-bromoanisole, 4-Bromo-3-anisidine
OR15001-100G OR15001-25G OR15001-5G
APOSOR15001-100GEA 110 EUR
APOSOR15001-100G APOSOR15001-25G APOSOR15001-5G
4-Bromo-m-anisidine 97%
4-Bromo-m-anisidine
Formule: C₇H₈BrNO
Smeltpunt: 96…100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05664063
CAS nummer: 19056-40-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III