4-Bromosalicylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR15002-25G OR15002-100G OR15002-5G
APOSOR15002-25GEA 42.4 EUR
APOSOR15002-25G APOSOR15002-100G APOSOR15002-5G
4-Bromosalicylic acid 98%
4-Bromosalicylic acid
Formule: C₇H₅BrO₃
Smeltpunt: 216…217 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797970
CAS nummer: 1666-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III