Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR15005-5G OR15005-100G OR15005-25G
APOSOR15005-5GEA 22 EUR
APOSOR15005-5G APOSOR15005-100G APOSOR15005-25G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Smeltpunt: 45…49 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00144771
CAS nummer: 181765-86-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III