4-(Isopropylamino)diphenylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N1-Isopropyl-N4-phenylbenzene-1,4-diamine, N-Isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
OR15007-100G OR15007-25G
APOSOR15007-100GEA 29.2 EUR
APOSOR15007-100G APOSOR15007-25G
4-(Isopropylamino)diphenylamine
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Formule: C₁₅H₁₈N₂
Kookpunt: 161 °C/1mmHg
Smeltpunt: 74…80 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026348
CAS nummer: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III