2-Chloor-p-toluidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
OR15009-100G OR15009-25G OR15009-500G
APOSOR15009-100GEA 73 EUR
APOSOR15009-100G APOSOR15009-25G APOSOR15009-500G
2-Chloor-p-toluidine
2-Chloor-p-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Kookpunt: 223…225 °C
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 1.151 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007666
CAS nummer: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1 III