3-Chloro-o-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15013-25G OR15013-5G
APOSOR15013-25GEA 0 EUR
APOSOR15013-25G APOSOR15013-5G
3-Chloro-o-xylene 98%
3-Chloro-o-xylene
Formule: C₈H₉Cl
Kookpunt: 194 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060689
CAS nummer: 608-23-1