2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15020-1G OR15020-250MG
APOSOR15020-1GEA 52.6 EUR
APOSOR15020-1G APOSOR15020-250MG
2-Bromo-6-methylpyrazine 97%
2-Bromo-6-methylpyrazine
Formule: C₅H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08705760
CAS nummer: 914452-71-4