2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15021-1G OR15021-500MG OR15021-5G
APOSOR15021-1GEA 58.4 EUR
APOSOR15021-1G APOSOR15021-500MG APOSOR15021-5G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol
Formule: C₉H₈N₂O
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093876
CAS nummer: 34810-67-8
EINECS: 252-222-4