2-Bromo-5-methylthiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15029-100G OR15029-25G OR15029-5G
APOSOR15029-100GEA 129 EUR
APOSOR15029-100G APOSOR15029-25G APOSOR15029-5G
2-Bromo-5-methylthiophene
2-Bromo-5-methylthiophene
Formule: C₅H₅BrS
Kookpunt: 65 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,552 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00130103
CAS nummer: 765-58-2
EINECS: 212-151-1