3-Bromo-2-chlorothiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15031-100G OR15031-25G
APOSOR15031-100GEA 277 EUR
APOSOR15031-100G APOSOR15031-25G
3-Bromo-2-chlorothiophene 98%
3-Bromo-2-chlorothiophene
Formule: C₄H₂BrClS
Kookpunt: 70 °C/9mmHg
Dichtheid: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043883
CAS nummer: 40032-73-3