2-Bromo-4-chloroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15032-10G
APOSOR15032-10GEA 22 EUR
APOSOR15032-10G
2-Bromo-4-chloroaniline 98%
2-Bromo-4-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
Kookpunt: 127 °C/20mmHg
Smeltpunt: 64…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041313
CAS nummer: 873-38-1
EINECS: 212-837-0