2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR15034-25G OR15034-5G OR15034-100G
APOSOR15034-25GEA 76 EUR
APOSOR15034-25G APOSOR15034-5G APOSOR15034-100G
2-Chloro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClIN
Smeltpunt: 117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672973
CAS nummer: 289039-29-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III