3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15035-1G OR15035-25G OR15035-5G
APOSOR15035-1GEA 22 EUR
APOSOR15035-1G APOSOR15035-25G APOSOR15035-5G
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
3-Chloro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClIN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00672974
CAS nummer: 289039-30-1