4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15042-100G OR15042-250G OR15042-25G
APOSOR15042-100GEA 42.4 EUR
APOSOR15042-100G APOSOR15042-250G APOSOR15042-25G
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Smeltpunt: 99…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00027398
CAS nummer: 34662-32-3