1,3-Benzoxazol-5-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15063-1G OR15063-5G OR15063-250MG
APOSOR15063-1GEA 87.6 EUR
APOSOR15063-1G APOSOR15063-5G APOSOR15063-250MG
1,3-Benzoxazol-5-amine
1,3-Benzoxazol-5-amine
Formule: C₇H₆N₂O
Smeltpunt: 64…66 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05256201
CAS nummer: 63837-12-7