3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15065-10G OR15065-1G OR15065-5G
APOSOR15065-10GEA 900 EUR
APOSOR15065-10G APOSOR15065-1G APOSOR15065-5G
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444020
CAS nummer: 292140-74-0