2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15079-1G OR15079-5G OR15079-250MG
APOSOR15079-1GEA 132 EUR
APOSOR15079-1G APOSOR15079-5G APOSOR15079-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Formule: C₈H₉NO₃S
Smeltpunt: 164…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03069322
CAS nummer: 112894-47-0