1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15080-1G OR15080-5G
APOSOR15080-1GEA 541 EUR
APOSOR15080-1G APOSOR15080-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₉NO₃
Smeltpunt: 278…281 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03645498
CAS nummer: 887440-34-8