4-Phthalimidobutyric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid, 4-(Phthalimid-1-yl)butanoic acid
OR15083-1G OR15083-250MG
APOSOR15083-1GEA 64.3 EUR
APOSOR15083-1G APOSOR15083-250MG
4-Phthalimidobutyric acid
4-Phthalimidobutyric acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₄
Smeltpunt: 119…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00196079
CAS nummer: 3130-75-4