Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15085-1G OR15085-5G
APOSOR15085-1GEA 182 EUR
APOSOR15085-1G APOSOR15085-5G
Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Ethyl-2-bromo-3-oxo-3-phenylpropanoate
Formule: C₁₁H₁₁BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444026
CAS nummer: 55919-47-6