Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15091-100MG OR15091-500MG
APOSOR15091-100MGEA 58.4 EUR
APOSOR15091-100MG APOSOR15091-500MG
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-hydroxy-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅NO₅S
Smeltpunt: 144…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444004
CAS nummer: 924868-99-5