2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR15100-1G OR15100-250MG OR15100-5G
APOSOR15100-1GEA 176 EUR
APOSOR15100-1G APOSOR15100-250MG APOSOR15100-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₂S
Smeltpunt: 229…238 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07394023
CAS nummer: 6941-28-2