Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR15102-1G OR15102-250MG
APOSOR15102-1GEA 436 EUR
APOSOR15102-1G APOSOR15102-250MG
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Methyl-2-(4-bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₁BrN₂O₂
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444011
CAS nummer: 133427-41-5